missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyridoxol-3-benzoate, TRC

Artikelnummer. 30428762
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428762 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP156820100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyridoxol-3-benzoate
CAS 17288-60-7
Molekylær formel C15 H15 N O4
Mængde 100 mg
Synonym 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol-3-benzoate, 5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl)methyl Benzoate
InChI formel InChI=1S/C15H15NO4/c1-10-14(18)13(8-17)12(7-16-10)9-20-15(19)11-5-3-2-4-6-11/h2-7,17-18H,8-9H2,1H3
SMIL CC(Cc1ccccc1)NO
IUPAC navn [5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl]methyl Benzoate
Molekylvægt (g/mol) 273.284
Formel vægt 273.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.