missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyridoxine, TRC

Artikelnummer. 17931705
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17931705 5 g
17902805 250 mg
17914925 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17931705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9917335G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65-23-6
Molekylær formel C8 H11 N O3
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Synonym 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, Pyridoxol (8CI), 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine, 2-Methyl-4,5-bis(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine, Adermin, Bezatin, Pirivitol, Pyridoxin, Pyridoxine
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol
SMIL Cc1ncc(CO)c(CO)c1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vitamin B6 (Pyridoxine)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
Formel vægt 169.0739
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.