Få mere at vide
Pyridoxine Hydrochloride, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568114 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15568114 5 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 5g
15578114 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15568114 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 334301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 58-56-0
Molekylær formel C8H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 205.638
InChI nøgle ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine Hydrochloride
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 205.64
Grad FCC/USP