Få mere at vide
Pyridoxinhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 205.0506 |
| Procent renhed | >95% |