Få mere at vide
Pyridoxine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16459126 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16459126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0682
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
MedChemExpress Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol; Vitamin B6) is a pyridine derivative. Pyridoxine (Pyridoxol; Vitamin B6) exerts antioxidant effects in cell model of Alzheimer's disease via the Nrf-2/HO-1 pathway.
Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine hydrochloride
CAS 58-56-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H12ClNO3
Mængde 100 mg
Synonym Pyridoxol hydrochlorideVitamin B6 hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM)
SMIL OCC1=C(CO)C(O)=C(C)N=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 205.64
Formel vægt 205.64
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration