Få mere at vide
Pyridoxine Hydrochloride, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11449292
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11449292 50 g Amber Glass 50g
10758325 10 g Amber Glass 10g
10256204 100 g Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449292 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP267750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pyridoxine HCl is used as a vitamin (enzyme cofactor).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-56-0
Molekylær formel C8H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 205.638
InChI nøgle ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine Hydrochloride
Smeltepunkt 214°C
Farve White
pH 2.4 to 3.0
Antændelsesrest 0.1% max.
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Conforms to reference
Analyseprocentområde ≥98 %
Emballage Amber Glass
Mængde 50 g
Merck Index 15, 8095
Formel vægt 205.64
Procent renhed 98% min.
Fysisk form Powder or Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridoxine Hydrochloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.