Få mere at vide
Pyridoxine Hydrochloride, Fisher BioReagents
Beskrivelse
Pyridoxine HCl is used as a vitamin (enzyme cofactor).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxine Hydrochloride |
| Smeltepunkt | 214°C |
| Farve | White |
| pH | 2.4 to 3.0 |
| Antændelsesrest | 0.1% max. |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Infrarødt spektrum | Conforms to reference |
| Analyseprocentområde | ≥98 % |
| Emballage | Amber Glass |
| Mængde | 10 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pyridoxine Hydrochloride