Learn More
Pyridoxine hydrochloride, 99%
Description
Pyridoxolhydrochlorid er et salt af pyridoxin fri base, som bruges til at behandle lave niveauer af vitamin B6. Det er vigtigt at opretholde sundheden for nerver, hud og røde blodlegemer. Det bruges også til at behandle nervesygdomme og arvelige lidelser som xanthurensyreuri, cystathioninuri, hyperoxaluri og homocystinuri. Det finder anvendelse i kosmetik, fødevarer og fodertilsætningsstoffer. Det spiller en vigtig rolle i transport af protein Bsu1 og thiaminoptagelse. Desuden er det også involveret i forskellige biokemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyridoxolhydrochlorid er et salt af pyridoxin fri base, som bruges til at behandle lave niveauer af vitamin B6. Det er vigtigt at opretholde sundheden for nerver, hud og røde blodlegemer. Det bruges også til at behandle nervesygdomme og arvelige lidelser som xanthurensyreuri, cystathioninuri, hyperoxaluri og homocystinuri. Det finder anvendelse i kosmetik, fødevarer og fodertilsætningsstoffer. Det spiller en vigtig rolle i transport af protein Bsu1 og thiaminoptagelse. Desuden er det også involveret i forskellige biokemiske reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Lidt opløseligt i acetone. Opløseligt i ether og chloroform.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med baser og stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼206°C (decomposition) |
| pH | 3 |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3632435 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Merck Index | 14,7982 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. In soluble in ether and chloroform. |
| Formel vægt | 205.64 |
| Show More |