Få mere at vide
Pyridoxinhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11449912
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449912 25 g 25g
11459912 100 g 100g
11469912 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449912 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12041.14
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 58-56-0 | C8H12ClNO3 | 205,638 g/mol
Pyridoxolhydrochlorid er et salt af pyridoxin fri base, som bruges til at behandle lave niveauer af vitamin B6. Det er vigtigt at opretholde sundheden for nerver, hud og røde blodlegemer. Det bruges også til at behandle nervesygdomme og arvelige lidelser som xanthurensyreuri, cystathioninuri, hyperoxaluri og homocystinuri. Det finder anvendelse i kosmetik, fødevarer og fodertilsætningsstoffer. Det spiller en vigtig rolle i transport af protein Bsu1 og thiaminoptagelse. Desuden er det også involveret i forskellige biokemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridoxolhydrochlorid er et salt af pyridoxin fri base, som bruges til at behandle lave niveauer af vitamin B6. Det er vigtigt at opretholde sundheden for nerver, hud og røde blodlegemer. Det bruges også til at behandle nervesygdomme og arvelige lidelser som xanthurensyreuri, cystathioninuri, hyperoxaluri og homocystinuri. Det finder anvendelse i kosmetik, fødevarer og fodertilsætningsstoffer. Det spiller en vigtig rolle i transport af protein Bsu1 og thiaminoptagelse. Desuden er det også involveret i forskellige biokemiske reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Lidt opløseligt i acetone. Opløseligt i ether og chloroform.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-56-0
Molekylær formel C8H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 205.638
MDL nummer MFCD00012807
InChI nøgle ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochlorid
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine hydrochloride
Smeltepunkt ∼206 °C (dekomponering)
pH 3
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 3632435
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,7982
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol. Let opløselig i acetone. Det er opløseligt i ether og kloroform.
Formel vægt 205.64
Procent renhed 99%