Få mere at vide
Pyridoxine hydrochloride, 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446142 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11446142 10 g
11466142 50 g
11476142 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446142 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210277710
Kemiske identifikatorer
CAS 58-56-0
Molekylær formel C8H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 205.638
MDL nummer MFCD00012807
InChI nøgle ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochlorid
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine hydrochloride
Farve Hvid
Tæthed 1.43g/mL
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 g
Formel vægt 205.64
Procent renhed 0.98
Fysisk form Pulver