Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxinhydrochlorid, 98+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10605972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10605972 50 g Glasflaske 50g
10195303 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10605972 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 150770500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.92 DKK
    1188.65 DKK / 50g
    Spare 132.27 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58-56-0 | C8H11NO3·HCl | 205,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-56-0
Molekylær formel C8H11NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 205.64
MDL nummer MFCD00012807
InChI nøgle ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochlorid
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine hydrochloride
Smeltepunkt 214,0 °C
Farve Hvid
pH 2,4 til 3,0 (5 % vandig opløsning)
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98 + %
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Beilstein 21, V,5, 492
Merck Index 15, 8095
Opløselighedsinformation Løsning
Formel vægt 205.64
Procent renhed 98+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridoxine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.