Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxinhydrochlorid, 98+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10195303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10195303
Brand: Thermo Scientific Chemicals 150772500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58-56-0 | C8H11NO3·HCl | 205.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-56-0
Molekylær formel C8H11NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 205.64
MDL nummer MFCD00012807
InChI nøgle ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochlorid
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine hydrochloride
Smeltepunkt 214,0 °C
Farve Hvid
pH 2.4 to 3.0 (5% aq. soln.)
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 21, V,5, 492
Merck Index 15, 8095
Opløselighedsinformation Solution
Formel vægt 205.64
Procent renhed 98+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver