Få mere at vide
Pyridoxin Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30457830
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457830 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457830 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0021.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Pyridoxinhydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine Hydrochloride
CAS 58-56-0
Analyt- eller komponentnavne Pyridoxine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C8 H11 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Di(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Dimethylol-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarbinol hydrochloride, Aderomine hydrochloride, Aderoxin, Aderoxine, Becilan, Beesix, Benadon, Bonasanit, Campoviton 6, Hexabetalin, Hexabione hydrochloride, Hexavibex, Hexermin, Hexobion, Pyridipca, Pyridox, Pyridoxin hydrochloride, Pyridoxine chloride, Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxine hydrogen chloride, Pyridoxine monohydrochloride, Pyridoxinium chloride, Vitamin B6 hydrochloride, B6 HCl, 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-alpha-picoline hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12 H,3-4H2,1H3;1 H
SMIL Cl.Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 205.64
Mængde 1 ml
Formel vægt 205,0506 g/mol