missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyridoxine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Pyridoxine EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol |
| CAS | 5196-20-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Imp. A (EP), Pyridoxine Hydrochloride Impurity A, Pyridoxine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ncc2COCc2c1O |
| IUPAC navn | 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?