Få mere at vide
Pyridoxin EP urenhed A som hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17953776
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953776 100 mg
17914366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953776 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0021.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pyridoxin EP urenhed A som hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
CAS 1006-21-9
Analyt- eller komponentnavne 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Pyridoxine Imp. A (EP), 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pyridoxine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
SMIL Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
IUPAC navn 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 187.62
Mængde 100 mg
Formel vægt 187,04 g/mol