Få mere at vide
Pyridoxin-diacetat, Mikromol™
Beskrivelse
Pyridoxin-diacetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxine Diacetate |
| CAS | 26280-83-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyridoxine Diacetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H15 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridoxine Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO5/c1-7-12(16)11(6-18-9(3)15)10(4-13-7)5-17-8(2)14/h4,16H,5-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)OCc1cnc(C)c(O)c1COC(=O)C |
| IUPAC navn | [4-(acetyloxymethyl)-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl]methylacetat |
| Vis mere |