Få mere at vide
Pyridoxin-diacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050448
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050448 25 mg
30051465 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050448 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0021.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pyridoxin-diacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine Diacetate
CAS 26280-83-1
Analyt- eller komponentnavne Pyridoxine Diacetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyridoxine Diacetate
InChI formel InChI=1S/C12H15NO5/c1-7-12(16)11(6-18-9(3)15)10(4-13-7)5-17-8(2)14/h4,16H,5-6H2,1-3H3
SMIL CC(=O)OCc1cnc(C)c(O)c1COC(=O)C
IUPAC navn [4-(acetyloxymethyl)-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 253.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 253.095 g/mol