Få mere at vide
Pyridoxine-d5 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxine-d5 |
| CAS | 688302-31-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H6D5NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,4-Pyridinedimethan-α3,α3-d2-ol','5-hydroxy-6-(methyl-d3)- (9CI), Pyridoxol-d5, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxy-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)pyridine, 2-(Methyl-d3)-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)-3-hydroxypyridine, Pyridoxine-d5, Pyridoxine-D5 (2-methyl-D3,5-(hydroxymethyl-D2)) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1ncc(c(CO)c1O)C([2H])([2H])O |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.21 |
| Formel vægt | 174.1053 |
| Vis mere |