missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyridoxine-d2 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30413648
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30413648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99173410MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyridoxine hydrochloride 5-hydroxymethyl-d2
CAS 5027-82-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 2H2 H9 N O3 . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym 3,4-Pyridinedimethan-α3,α3-d2-ol','5-hydroxy-6-methyl-','hydrochloride (9CI), Pyridoxol-α3,α3-d2','hydrochloride (7CI,8CI), Pyridoxol-d2 hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)-3-hydroxypyridine hydrochloride, Pyridoxine-d2 hydrochloride, Pyridoxine-D2 hydrochloride (5-(hydroxymethyl-D2))
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i3D2;
SMIL Cl.[2H]C([2H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO
IUPAC navn 5-[dideuterio(hydroxy)methyl]-4-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 207.65
Formel vægt 207.0631
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.