Få mere at vide
Pyridoxin cyklisk ether urenhed hydrochloridsalt, TRC
Artikelnummer. 30009405
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009405 250 mg
30008713 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP991740250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006-21-9
Molekylær formel C8 H9 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 187.62
Synonym 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol; hydrochlorid
SMIL Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
Formel vægt 187.04
Procent renhed >95%