Få mere at vide
Pyridoxine Cyclic Ether Impurity Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 187.04 |
| Procent renhed | >95% |