Få mere at vide
Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6 hydrochlorid), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315608
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30315608 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30315608 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16652000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxine Hydrochloride
CAS 58-56-0
Analyt- eller komponentnavne Pyridoxine Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H11 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Di(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Dimethylol-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarbinol hydrochloride, Aderomine hydrochloride, Aderoxin, Aderoxine, Becilan, Beesix, Benadon, Bonasanit, Campoviton 6, Hexabetalin, Hexabione hydrochloride, Hexavibex, Hexermin, Hexobion, Pyridipca, Pyridox, Pyridoxin hydrochloride, Pyridoxine chloride, Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxine hydrogen chloride, Pyridoxine monohydrochloride, Pyridoxinium chloride, Vitamin B6 hydrochloride, B6 HCl, 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-alpha-picoline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
SMIL Cl.Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 205.64
Mængde 100 mg
Formel vægt 205,0506 g/mol