Få mere at vide
Pyridoxamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxamine Dihydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H |
| Formel vægt | 240.0432 |