Få mere at vide
Pyridoxamine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Pyridoxamine Dihydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxamine Dihydrochloride |
| CAS | 524-36-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyridoxamine Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O2 . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridoxamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Cc1ncc(CO)c(CN)c1O |
| IUPAC navn | 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;dihydrochloride |
| Vis mere |