Få mere at vide
Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
Artikelnummer. 15480257
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480257 2.5 g 2.5g
15405009 5 g 5g
15470257 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62679.27
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 524-36-7 | C8H14Cl2N2O2 | 241.112 g/mol
Et vitamin i vitamin B-6-familien
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-36-7
Molekylær formel C8H14Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 241.112
MDL nummer MFCD00012808
InChI nøgle HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
PubChem CID 10664
IUPAC navn 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;dihydrochlorid
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxamine dihydrochloride
Smeltepunkt 220°C to 224°C
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Beilstein 3632748
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,water,or methanol /n
Formel vægt 241.12
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridoxamine dihydrochloride