Få mere at vide
Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
Artikelnummer. 15405009
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
5g
Artikelnummer. 15405009
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62679.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 524-36-7 | C8H14Cl2N2O2 | 241.112 g/mol
Et vitamin i vitamin B-6-familien
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-36-7
Molekylær formel C8H14Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 241.112
MDL nummer MFCD00012808
InChI nøgle HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
PubChem CID 10664
IUPAC navn 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;dihydrochlorid
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxamine dihydrochloride
Smeltepunkt 220°C to 224°C
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 3632748
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,water,or methanol /n
Formel vægt 241.12
Fysisk form Fast stof