Få mere at vide
Pyridoxamine dihydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10785052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10785052 1 g Glasflaske 1g
10067789 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10785052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436250010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 524-36-7 | C8H12N2O2·2ClH | 241.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-36-7
Molekylær formel C8H12N2O2·2ClH
Molekylvægt (g/mol) 241.12
InChI nøgle HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
PubChem CID 10664
IUPAC navn 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;dihydrochlorid
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxamine dihydrochloride
Smeltepunkt 216,0 °C til 218,0 °C
Farve Brun til hvid
Elementær analyse 36.15 to 38.01% C, 10.54 to 11.08%N (based on monohydrate)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to max. 102.5% min. (on dry basis) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,8093
Formel vægt 241.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridoxamine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.