Få mere at vide
Pyridoxal hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxal Hydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 203.0349 |