Få mere at vide
Pyridoxal hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
Pyridoxal hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxal Hydrochloride |
| CAS | 65-22-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyridoxal Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridoxal Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-4-carbaldehyd; hydrochlorid |
| Vis mere |