Få mere at vide
Pyridoxal hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17993376
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993376 25 mg
17992306 100 mg
30463623 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0021.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pyridoxal hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxal Hydrochloride
CAS 65-22-5
Analyt- eller komponentnavne Pyridoxal Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyridoxal Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
SMIL Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
IUPAC navn 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-4-carbaldehyd; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.62
Mængde 25 mg
Formel vægt 203.0349 g/mol