Få mere at vide
Pyridoxal hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11443458
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443458 100 g 100g
11423458 5 g 5g
11433458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17855.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 65-22-5 | C8H10ClNO3 | 203,622 g/mol
Pyridoxalhydrochlorid bruges til mærkning af aminosyrer til deres påvisning. Det finder anvendelse i neurotransmittere, sphingolipider og aminolevulinsyre. Det bruges også som et ernæringsmiddel. Det anvendes også i forskningsstudier som biokemiske, lægemidler og i medietilskud.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridoxalhydrochlorid bruges til mærkning af aminosyrer til påvisning af dem. Det finder anvendelse i neurotransmittere, sphingolipider og aminolevulinsyre. Det bruges også som et ernæringsmiddel. Det anvendes også i forskningsstudier som biokemiske, lægemidler og i medietilskud.
Opløselighed Opløseligt i
vand og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke reduktionsmidler og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-22-5
Molekylær formel C8H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 203.622
MDL nummer MFCD00012809
InChI nøgle FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
IUPAC navn 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-4-carbaldehyd;hydrochlorid
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxal hydrochloride
Smeltepunkt 172 °C til 174 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 3656994
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7978
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 203.63
Procent renhed 99%