Få mere at vide
Pyridoxal hydrochlorid, 99%
Description
Pyridoxalhydrochlorid bruges til mærkning af aminosyrer til deres påvisning. Det finder anvendelse i neurotransmittere, sphingolipider og aminolevulinsyre. Det bruges også som et ernæringsmiddel. Det anvendes også i forskningsstudier som biokemiske, lægemidler og i medietilskud.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyridoxalhydrochlorid bruges til mærkning af aminosyrer til påvisning af dem. Det finder anvendelse i neurotransmittere, sphingolipider og aminolevulinsyre. Det bruges også som et ernæringsmiddel. Det anvendes også i forskningsstudier som biokemiske, lægemidler og i medietilskud.
Opløselighed Opløseligt i
vand og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke reduktionsmidler og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxal hydrochloride |
| Smeltepunkt | 172 °C til 174 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3656994 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,7978 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 203.63 |
| Procent renhed | 99% |