Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxal hydrochloride |
| Smeltepunkt | 171,0 °C til 175,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15,8091 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i 95% ethanol: 1,7g/100 ml |
| Formel vægt | 203.62 |
| Vis mere |