Få mere at vide
Pyridoxal hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10643912 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10643912 1 g Glasflaske 1g
10757602 5 g Glasflaske 5g
10071981 25 g Glasflaske 25g
10006353 100 g Glasflaske 100g
11926881 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10643912 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352710010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-22-5 | C8H9NO3·HCl | 203,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-22-5
Molekylær formel C8H9NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 203.62
MDL nummer MFCD00012809
InChI nøgle FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
IUPAC navn 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-4-carbaldehyd;hydrochlorid
SMIL CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxal hydrochloride
Smeltepunkt 171.0°C to 175.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,8091
Opløselighedsinformation Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 95% ethanol: 1.7g/100 mL
Formel vægt 203.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver