Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxal hydrochloride |
| Smeltepunkt | 171.0°C to 175.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 15,8091 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 95% ethanol: 1.7g/100 mL |
| Formel vægt | 203.62 |
| Vis mere |