Få mere at vide
Pyridoxal hydrochlorid 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322452
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322452 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322452 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16651800ME100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxal Hydrochloride
CAS 65-22-5
Analyt- eller komponentnavne Pyridoxal Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O3 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyridoxal Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
SMIL Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
IUPAC navn 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-4-carbaldehyd; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 203.62
Mængde 1 ml
Formel vægt 203,0349 g/mol