Få mere at vide
Melford Pyridoxal HCl
Artikelnummer. 30018646
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018646 1 kg
30018645 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018646 Leverandør Melford Leverandørnr. P146001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 65-22-5
  • Molekylformel: C 8 H 9 NO 3 HCl
  • Molekylvægt: 203,62 g/mol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxal HCl
CAS 65-22-5
Mængde 1 kg
Molekylær formel C8H9NO3-HCl