missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyridoxal-d5 5'-Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30415199
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415199 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30415199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9917175MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyridoxal-d5 5'-Phosphate
CAS 1246818-16-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8H5D5NO6P
Mængde 5 mg
Synonym 3-Hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinecarboxaldehyde-d5, Pyridoxal-d5 Phosphate, Pyridoxal-d5 5-(Dihydrogen Phosphate), 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-pyridyl-methylphosphoric Acid-d5, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde-d5 5-Phosphate, Apolon B6-d5, Biosechs-d5, Codecarboxylase-d5, Coenzyme B6-d5, Hairoxal-d5, Hexermin P-d5, Hi-Pyridoxin-d5, Hiadelon-d5, NSC 82388-d5, PLP-d5, Phosphopyridoxal-d5, Piodel-d5, Pydoxal-d5, Pyridoxal-d5 Monophosphate, Vitazechs-d5
InChI formel InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)/i1D3,4D2
SMIL OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(C([2H])([2H])OP(O)(O)=O)=C1C=O
IUPAC navn [dideuterio-[4-formyl-5-hydroxy-6-(trideuteriomethyl)pyridin-3-yl]methyl] dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 252.17
Formel vægt 252.056
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.