Få mere at vide
Pyridoxal 5-Phosphate (Monohydrate), Fisher BioReagents
Descrizione
- PLP is useful for modifying lysyl and valyl residues and functions as a coenzyme in transamination reactions by forming a Schiff-base linkage with lysine groups on aminotransferase
- PLP is an active form of vitamin B7
- Also serves as a coenzyme in some decarboxylation and deamination reactions
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxal 5-Phosphate |
| Navn note | Monohydrate |
| Smeltepunkt | 140°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Conforms to reference |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Emballage | Amber Glass |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15, 8092 |
| Formel vægt | 247.14 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?