Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxal 5-phosphat monohydrat, 99%
Artikelnummer. 10731891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10731891 1 g Glasflaske 1g
10348270 5 g Glasflaske 5g
10249693 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731891 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.06 DKK
    304.65 DKK / 1g
    Spare 33.41 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41468-25-1
Molekylær formel C8H10NO6P
Molekylvægt (g/mol) 247.14
MDL nummer MFCD00006333
InChI nøgle NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
SMIL CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxal 5-phosphate monohydrate
Smeltepunkt 140,0 °C til 143,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 10, 7879
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5 g/L vand (20 °C).
IUPAC navn (4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyldihydrogenphosphat;hydrat
Formel vægt 265.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver