missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyridoxal 5-Phosphate Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30413666
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413666 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP992088250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyridoxal-5-phosphate hydrate
CAS 853645-22-4
Molekylær formel C8 H10 N O6 P . x H2 O
Mængde 250 mg
Synonym 3-Hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4]pyridinecarboxaldehyde hydrate
InChI formel InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)/i3D,4D2
SMIL [2H]C(=O)c1c(O)c(C)ncc1C([2H])([2H])OP(=O)(O)O
IUPAC navn (4-formyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridyl)methyl dihydrogen phosphate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 247.14
Formel vægt 250.0434
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.