Få mere at vide
Pyridoxal-5-phosphathydrat, 98%
Beskrivelse
Aktiv form af vitamin B-6 Pyridoxal-5'-phosphatmonohydrat bruges til at modificere lysyl- og valylresterne i proteiner. Det virker som et coenzym i transamineringsreaktioner og som en inhibitor for purinerge receptorer og intracellulære. Det er involveret i decarboxylerings- og deamineringsreaktioner, dvs. omdannelsen af dopa til dopamin af glutamat til GABA og histidin til histamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Aktiv form af vitamin B-6 Pyridoxal-5'-phosphatmonohydrat bruges til at modificere lysyl- og valylresterne i proteiner. Det virker som et coenzym i transamineringsreaktioner og som en inhibitor for purinerge receptorer og intracellulære. Det er involveret i decarboxylerings- og deamineringsreaktioner, dvs. omdannelsen af dopa til dopamin af glutamat til GABA og histidin til histamin.
Opløselighed
Opløselig i alkaliske opløsninger. Svagt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxal-5-phosphate hydrate |
| Smeltepunkt | 142 °C |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,7979 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i alkaliske opløsninger. Sparsomt opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 265,17 (247,15 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |