Få mere at vide
Pyridoxal-5-phosphathydrat, 98%
Artikelnummer. 11449433
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449433 1 g 1g
11459433 5 g 5g
11469433 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449433 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12323.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247,14 g/mol
Aktiv form af vitamin B-6 Pyridoxal-5'-phosphatmonohydrat bruges til at modificere lysyl- og valylresterne i proteiner. Det virker som et coenzym i transamineringsreaktioner og som en inhibitor for purinerge receptorer og intracellulære. Det er involveret i decarboxylerings- og deamineringsreaktioner, dvs. omdannelsen af dopa til dopamin af glutamat til GABA og histidin til histamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aktiv form af vitamin B-6 Pyridoxal-5'-phosphatmonohydrat bruges til at modificere lysyl- og valylresterne i proteiner. Det virker som et coenzym i transamineringsreaktioner og som en inhibitor for purinerge receptorer og intracellulære. Det er involveret i decarboxylerings- og deamineringsreaktioner, dvs. omdannelsen af dopa til dopamin af glutamat til GABA og histidin til histamin.
Opløselighed
Opløselig i alkaliske opløsninger. Svagt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41468-25-1
Molekylær formel C8H10NO6P
Molekylvægt (g/mol) 247.14
MDL nummer MFCD00006333
InChI nøgle NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
IUPAC navn (4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyldihydrogenphosphat;hydrat
SMIL CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoxal-5-phosphate hydrate
Smeltepunkt 142 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,7979
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkaliske opløsninger. Sparsomt opløseligt i vand.
Formel vægt 265,17 (247,15 Vandfri)
Procent renhed 98%