Få mere at vide
Pyridostigmin Bromid, TRC
Artikelnummer. 30138690
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138690 10 g
30132404 50 mg
30040904 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99170510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-26-8
Molekylær formel C9 H13 N2 O2 . Br
Molekylvægt (g/mol) 261.12
Synonym 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (1:1) (ACI), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, dimethylcarbamate (6CI, 7CI), Carbamic acid, dimethyl-, ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide (8CI), Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, dimethylcarbamate (8CI), 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130
IUPAC navn (1-methylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-dimethylcarbamat; Bromid
SMIL [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridostigmine Bromide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 260.016