Få mere at vide
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097789
Encompass_Preferred
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 16490818
Brand: Medchem Express HYB0207A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridostigmine bromide
Fysisk form Solid
CAS 101-26-8
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H13BrN2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 261.12
Formel vægt 261.12
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.