Få mere at vide
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490818
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16490818 5 g -
16422089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16490818 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0207A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
MedChemExpress Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridostigmine bromide
Fysisk form Solid
CAS 101-26-8
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H13BrN2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 261.12
Formel vægt 261.12
Procent renhed 98.0%