Få mere at vide
Pyridoclax, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491447
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491447 50 mg
16475238 10 mg
16467957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491447 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12527
MedChemExpress Pyridoclax is a potential Mcl-1 inhibitor.
Pyridoclax is a potential Mcl-1 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridoclax
CAS 1651890-44-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H22N4
Mængde 50 mg
Synonym MR-29072
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (46.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC(C2=NC=C(C3=CC=CN=C3)C=C2/C=C/C4=CC=CC=C4)=CN=C1C5=CC=CN=C5
Molekylvægt (g/mol) 426.51
Formel vægt 426.51
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death