Få mere at vide
Pyrido[3,2-d][1,3]thiazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705779
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10100652
Brand: Thermo Scientific Maybridge RH00329CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 57135-09-8
Molekylær formel C6H4N2S2
Molekylvægt (g/mol) 168.232
MDL nummer MFCD00178760
InChI nøgle WITYIAHCBUYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazolo 5,4-b pyridine-2 1h-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, 1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, pyrido 3,2-d 1,3 thiazole-2-thiol, 2-mercaptothiazolo 5,4-b pyridine, pyrido 3,2-d-1,3-thiazol-2-thiol, 2-mercapto-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 2-sulphanyl-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 1h-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione
PubChem CID 2782239
IUPAC navn 1H-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-thion
SMIL C1=CC2=C(N=C1)SC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 168.24
Procent renhed 95%