Få mere at vide
Pyrido[2,3-b]pyrazin, 98%
Artikelnummer. 11489877
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489877 0.5 g 0.5g
11479877 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22843.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 322-46-3 | C7H5N3 | 131,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 322-46-3
Molekylær formel C7H5N3
Molekylvægt (g/mol) 131.14
MDL nummer MFCD00006717
InChI nøgle YEYHFKBVNARCNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrido 2,3-b pyrazine, 1,4,5-triazanaphthalene, 5-azaquinoxaline, pyrido 2,3 pyrazine, pyrido 3,2-b pyrazine, acmc-20ahgw, 1,5-triazanaphthalene, pyridino 2,3-b pyrazine
PubChem CID 67580
IUPAC navn pyrido[2,3-b]pyrazin
SMIL C1=CN=C2N=CC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrido[2,3-b]pyrazine
Smeltepunkt 142 °C til 144 °C
Mængde 0.5 g
Formel vægt 131.14
Procent renhed 98%