Få mere at vide
Pyrido[2,3-b]pyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479877
Mængde:
0.5 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2.5g
Artikelnummer. 11479877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22843.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 322-46-3 | C7H5N3 | 131.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 322-46-3
Molekylær formel C7H5N3
Molekylvægt (g/mol) 131.14
MDL nummer MFCD00006717
InChI nøgle YEYHFKBVNARCNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrido 2,3-b pyrazine, 1,4,5-triazanaphthalene, 5-azaquinoxaline, pyrido 2,3 pyrazine, pyrido 3,2-b pyrazine, acmc-20ahgw, 1,5-triazanaphthalene, pyridino 2,3-b pyrazine
PubChem CID 67580
IUPAC navn pyrido[2,3-b]pyrazin
SMIL C1=CN=C2N=CC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrido[2,3-b]pyrazine
Smeltepunkt 142°C to 144°C
Mængde 2.5 g
Formel vægt 131.14
Procent renhed 98%