Få mere at vide
Pyridiniumtrifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491968
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491968 5 g 5g
15401978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55659.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52193-54-1
Pyridiniumtrifluormethansulfonat, estere anvendes som en katalysator til reaktioner af: kondensering af alkoholer og carboxylsyrer, reaktion af aromatiske forbindelser med sulfonylchlorider, krakning af alkaner, alkylering af alkener, isomerisering af alkaner og transalkylering af aromater, transbromering og andre Friedel-Crafts reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridiniumtrifluormethansulfonat, estere anvendes som katalysator for reaktioner af: kondensering af alkoholer og carboxylsyrer, reaktion af aromatiske forbindelser med sulfonylchlorider, krakning af alkaner, alkylering af alkener, isomerisering af alkaner og transalkylering af aromater, transbromering og andre Friedel-Crafts reaktioner.
Opløselighed Det er blandbart
med vand, opløseligt i polære opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52193-54-1
MDL nummer MFCD00274656
Synonym pyridinium trifluoromethanesulfonate, pyridinium triflate, pyridin-1-ium trifluoromethanesulfonate, pyridium triflate, acmc-209ky5, pyridinium trifluoromethanesulphonate, pyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridinium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 221°C to 223°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation It is miscible with water,soluble in polar solvents.
Formel vægt 229.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridinium trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridinium trifluoromethanesulfonate